Glasschneidemesser
Lieferant: RSG
267.100 267.101
RSGA267.100EA 148 CHF
RSGA267.100 RSGA267.101
Glasschneidemesser
Schneidewerkzeuge
Kunststoffgriff mit Hartmetallklinge.
  • Saubere und präzise Schnitte
  • Auswechselbare Hartmetallklinge
  • Einfacher Klingenwechsel
Klingengröße 40x20x1,5 mm.