Löffel, PharmaSpoon
Lieferant: Bürkle
300-0075EA 902 CHF
300-0075
Löffel, PharmaSpoon
Löffel
Edelstahl V4A (1.4404), von Hand poliert. Für die Probenahme von pulverförmigen Substanzen, Zwischenprodukten und Materialien in der Pharmaindustrie.
  • Mögliche Rückstände sind sogar im Spurenbereich (µg-Bereich) zu erkennen
  • Eignet sich auch für sterile Probenahme
  • Zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen aus Materialien mit ausgezeichneter Oberflächenqualität gefertigt