Anilin 99.8%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: AminobenzolPhenylamin
ACRO158190050EA 28.7 CHF
ACRO158190050 ACRO158190010 ACRO158191000 ACRO158190025
Anilin 99.8%, rein
Anilin
Formel: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Siedepunkt: 181…185 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –6,2 °C
Dichte: 1,0213 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007629
CAS-Nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/50/758750.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.75 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %