Handbohrer, QualiRod
Lieferant: Bürkle
300-0141EA 243 CHF
300-0141
Handbohrer, QualiRod
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Zylindrischer Hohlbohrer mit scharfer Schneidkrone, lässt sich gut in pastöse und halbfeste Substanzen einbohren. Die dabei herausgestochenen Proben werden mit dem dazugehörigen Ausstecher herausgedrückt.
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Sterilisierbar
  • Innen-Ø 8 mm, Außen-Ø 10 mm