Flaschen, weithalsig, eckige Packer, mit Schraubverschluss, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
209683 209685 209686
WHEA209683EA 588 CHF
WHEA209683 WHEA209685 WHEA209686
Flaschen, weithalsig, eckige Packer, mit Schraubverschluss, WHEATON®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Blake design maximizes storage space
  • Pre-attached white polypropylene screw cap with foamed polyethylene liner
Wide mouth ideal for solids.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable