N,N-Dimethyl-3-nitroanilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
116470050
116470250
ACRO116470050EA
28.6
CHF
ACRO116470050
ACRO116470250
N,N-Dimethyl-3-nitroanilin 98%
N,N-Dimethyl-3-nitroanilin
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Siedepunkt: 280…285 °C (1013 hPa) Melting Pt: 57…61 °C Dichte: 1,313 g/cm³ (17 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007236 CAS-Nummer: 619-31-8 EINECS: 210-590-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to orange-red Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 61 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.0005 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |