Reagenzröhrchen mit-Schraubverschlüssen
Lieferant: KARTELL
88202 88205 88200 88201 88210 88212 88207
KART88202EA 649 CHF
KART88202 KART88205 KART88200 KART88201 KART88210 KART88212 KART88207
Reagenzröhrchen mit-Schraubverschlüssen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
PS, klar, mit Schraubverschluss.
  • Sicherer Schraubverschluss
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anwendungen sind sie steril einzeln verpackt, steril mehrfach verpackt und nicht steril erhältlich.