Messkolben, Klasse B, Azlon®
Lieferant: SciLabware
FDF124N FDF118N FDF112N FDF130N
214-0121EA 65.7 CHF
214-0121 214-0120 214-0119 214-0122
Messkolben, Klasse B, Azlon®
Kolben Messkolben
PMP (TPX®), transparent, mit NS-Stopfen aus PE.
  • Klare, leicht ablesbare Ringmarke
  • Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze
  • Reinigung bei max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
Fehlergrenzwerte nach Klasse B, DIN EN ISO 1042.