VWR®, Qualitative Filterpapiere
Lieferant: VWR Collection
516-0800EA 14.2 CHF
516-0800 516-0801 516-0802 516-0803 516-0804 516-0805 516-0820 516-0821 516-0822 516-0823 516-0824 516-0825 516-0826 516-0827 516-0828 516-0829 516-0830 516-0831 516-0832 516-0833 516-0834 516-0835 516-0836 516-0837 516-0806 516-0807 516-0808 516-0809 516-0810 516-0811 516-0812 516-0813 516-0814 516-0815 516-0816 516-0817 516-0818 516-0819 516-0838 516-0839 516-0840 516-0841 516-0842 516-0843 516-0844 516-0845 516-0880 516-0307 516-0276 516-0277 516-0278 516-0279 516-0280 516-0281 516-0282 516-0284 516-0285 516-0286 516-0287 516-0288 516-0290 516-0291 516-0292 516-0293 516-0297 516-0298 516-0300 516-0301 516-0309 516-0283 516-0289 516-0294 516-0295 516-0296 516-0299 516-0302 516-0303 516-0304 516-0305 516-0306 516-0308 516-0310 516-0349 516-0351 516-0350
VWR®, Qualitative Filterpapiere
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Sorte 402 und 302: Allgemeine Sorte für qualitative Aufgaben. Geeignet für die meisten Sulfide. Bestimmung des Gesamtfettgehalts in Milchprodukten.
Sorte 403 und 313: Arzneimittel, Pharmazeutika, Liquor-Flüssigkeiten, Tinkturen, chromatographische Anwendungen und proteinfreie Filtrationsaufgaben im klinischen Labor.
Sorte 410 und 305: Filtration u.a. von Kupfer(I)-oxid, Blei- und Bariumsulfat, Mangancarbonat für Analyseaufgaben. Verwendbar für äußerst schwierige Filtration und die Reinigung von Wein.
Sorte 413 und 303: Für Routinearbeiten im Labor, geeignet für die Anforderungen von Studenten in der allgemeinen Chemie. Auch geeignet zur Filtration von Aluminiumphosphat, Bariumcarbonat, Bleichromat usw.
Grade 415 and 301: Coarse precipitates such as aluminium hydroxide, cobalt carbonate, mercury iodide, magnesium hydroxide and more.
Grade 417: Creped. Rapid filtrations where fine particle retention is not required.
Sorte 307: Für das Brauwesen. Filterpapier mit geprägter Struktur (70 g/m²) für Malzanalysen in Brauereien (gemäß EBC Standard).
Sorte 600 und 310: Qualitative Filterpapiere für die Verwendung in Routinelaboren, Universitäten und Krankenhäusern. Aus 100% Cellulose ohne Binder.
Sorte 315: Gelatineartige und grobe Präzipitate.