Bunsenbrenner
Lieferant: RSG
253.630 253.620
RSGA253.630EA 142 CHF
RSGA253.630 RSGA253.620
Bunsenbrenner
Heizgeräte Gasbrenner
Diese Bunsenbrenner sind aus Edelstahl hergestellt.
  • Mit Luftregulierungshülse
  • Gasregelung per Absperrhahn
  • Zündflamme