4-Iodphenol

Lieferant: Molekula

MOLEM40308648EA 0 CHF
MOLEM40308648
4-Iodphenol
4-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 92…93 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002327
CAS-Nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05058

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR