4-Iodphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13455.14 A13455.06 A13455.22
A13455.14EA 173 CHF
A13455.14 A13455.06 A13455.22
4-Iodphenol ≥98%
4-Iodphenol
Purity: 98+% CAS No.: 540-38-5 Molecular Formula: C6H5IO Formula Weight: 220.01 Melting Point: 91-95° Boiling Point: 138°/5mm Merck Reference: 14,5036 MDL No.: MFCD00002327
Formel: C₆H₅IO
Siedepunkt: 138 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 91…95 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002327
CAS-Nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,5036