3-Iodphenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
249700250
249700050
ACRO249700250EA
148
CHF
ACRO249700250
ACRO249700050
3-Iodphenol 99%
3-Iodphenol
Formel:
C₆H₅IO MW: 220.01 g/mol Melting Pt: 38…43 °C Flash-Pt: 113 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002261 CAS-Nummer: 626-02-8 EINECS: 210-923-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to brown or grey or purple or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 37 to 43 °C |
GC | ≥98.5 % |