1-Iod-2-nitrobenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12100.14
A12100.22
A12100.14EA
150
CHF
A12100.14
A12100.22
1-Iod-2-nitrobenzol ≥97%
1-Iod-2-nitrobenzol
Purity: 97%
CAS No.: 609-73-4
Molecular Formula: C6H4INO2
Formula Weight: 249.01
Flash Point:
Formel:
C₆H₄INO₂ Siedepunkt: 288…289 °C Melting Pt: 48…52 °C Dichte: 1,9186 g/cm³ (75 °C) Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007088 CAS-Nummer: 609-73-4 EINECS: 210-200-1 |