3-Iodanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L01159.09
L01159.18
L01159.09EA
111
CHF
L01159.09
L01159.18
3-Iodanilin ≥98%
3-Iodanilin
Purity: 98%
CAS No.: 626-01-7
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Flash Point:
Formel:
C₆H₆IN Siedepunkt: 145…146 °C (15 mmHg) Melting Pt: 21…24 °C Dichte: 1.821 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007781 CAS-Nummer: 626-01-7 EINECS: 210-922-7 |