5-Iodsalicylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Hydroxy-5-iodobenzoic acid
B21291.14
B21291.22
B21291.36
B21291.14EA
73.4
CHF
B21291.14
B21291.22
B21291.36
5-Iodsalicylsäure ≥97%
5-Iodsalicylsäure
Purity: 97%
CAS No.: 119-30-2
Molecular Formula: C7H5IO3
Formula Weight: 264.02
Melting Point: 194-199°
Beilstein Reference: 2090443
Formel:
C₇H₅IO₃ MW: 264,02 g/mol Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa) Melting Pt: 194…199 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002458 CAS-Nummer: 119-30-2 EINECS: 204-313-5 |