1,2-Diiodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24425.03 B24425.06 B24425.14
B24425.03EA 64.8 CHF
B24425.03 B24425.06 B24425.14
1,2-Diiodbenzol ≥98%
1,2-Diiodbenzol
Purity: 98% CAS No.: 615-42-9 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.7165 Boiling Point: 282° Beilstein Reference: 1855315 MDL No.: MFCD00001038
Formel: C₆H₄I₂
Siedepunkt: 282 °C
Dichte: 2.524
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001038
CAS-Nummer: 615-42-9
EINECS: 210-425-5