4-Fluorphenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
119560250
119561000
ACRO119560250EA
40.8
CHF
ACRO119560250
ACRO119561000
4-Fluorphenol 99%
4-Fluorphenol
Formel:
C₆H₅FO Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Melting Pt: 44…49 °C Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 68 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002316 CAS-Nummer: 371-41-5 EINECS: 206-736-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to beige to pink Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 44 to 49 °C |
GC | ≥98.5 % |