3-Fluorphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
119550100
119550500
119552000
ACRO119550100EA
44.3
CHF
ACRO119550100
ACRO119550500
ACRO119552000
3-Fluorphenol 98%
3-Fluorphenol
Formel:
C₆H₅FO MW: 112.1 g/mol Siedepunkt: 178 °C (760 mmHg) Melting Pt: 10 °C Dichte: 1.24 g/cm³ Flash-Pt: 71 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002254 CAS-Nummer: 372-20-3 EINECS: 206-748-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5125 to 1.5155 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |