4-(Trifluormethoxy)anisol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
A19746.06 A19746.14
A19746.06EA 50.6 CHF
A19746.06 A19746.14
4-(Trifluormethoxy)anisol ≥98%
4-(Trifluormethoxy)anisol
Purity: 98+% CAS No.: 710-18-9 Molecular Formula: C8H7F3O2 Formula Weight: 192.14 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 163-165° Beilstein Reference: 2556809 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00216942
Formel: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Siedepunkt: 163…165 °C
Dichte: 1.272
Flash-Pt: 58 °C (136 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216942
CAS-Nummer: 710-18-9
UN: 1993
ADR: 3,III