4-Fluoranisol
Lieferant: Molekula
MOLE54634510-100GEA
0
CHF
MOLE54634510-100G
4-Fluoranisol
4-Fluoranisol
Formel:
C₇H₇FO MW: 126,13 g/mol Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa) Melting Pt: –43,5 °C Dichte: 1,1178 g/cm³ (18.3 °C) |
MDL Number:
MFCD00000348 CAS-Nummer: 459-60-9 EINECS: 207-295-7 UN: 3271 ADR: 3,III |