4-Fluoranisol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO119310250EA 91.7 CHF
ACRO119310250 ACRO119311000
4-Fluoranisol 99%
4-Fluoranisol
Formel: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 1,11 g/cm³
Flash-Pt: 43 °C
MDL Number: MFCD00000348
CAS-Nummer: 459-60-9
EINECS: 207-295-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4867 to 1.4887 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %