4-Fluor-3-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A10800.06 A10800.14 A10800.22
A10800.06EA 68.9 CHF
A10800.06 A10800.14 A10800.22
4-Fluor-3-nitrobenzoesäure ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 453-71-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 121-126° Boiling Point: 92°/15mm MDL No.: MFCD00007058
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 121…126 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007058
CAS-Nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3