3-Fluorbenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16511.14 A16511.22
A16511.14EA 114 CHF
A16511.14 A16511.22
3-Fluorbenzoesäure ≥99%
3-Fluorbenzoesäure
Purity: 99% CAS No.: 455-38-9 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1906920
Formel: C₇H₅FO₂
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 122…124 °C
Dichte: 1.474
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002489
CAS-Nummer: 455-38-9
EINECS: 207-248-0