2,4,5-Trifluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A14193.06 A14193.14
A14193.06EA 105 CHF
A14193.06 A14193.14
2,4,5-Trifluorbenzoesäure ≥98%
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 446-17-3 Molecular Formula: C7H3F3O2 Formula Weight: 176.10 Melting Point: 95-100° Beilstein Reference: 3257609
Formel: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 95…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013306
CAS-Nummer: 446-17-3