2,3-Difluorbenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B20811.03
B20811.06
B20811.03EA
53
CHF
B20811.03
B20811.06
2,3-Difluorbenzonitril ≥99%
2,3-Difluorbenzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 21524-39-0
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4882
Odour: Almond-like
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 2085621
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00009976
Formel:
C₇H₃F₂N Siedepunkt: 187…188 °C Dichte: 1.254 Flash-Pt: 75 °C (167 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009976 CAS-Nummer: 21524-39-0 EINECS: 244-418-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |