3-Fluorbenzaldehyd 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
119330100 119330500 119332500
ACRO119330100EA 39.9 CHF
ACRO119330100 ACRO119330500 ACRO119332500
3-Fluorbenzaldehyd 98+%
3-Fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅FO
Siedepunkt: 66…68 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.17 g/cm³
Flash-Pt: 56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003348
CAS-Nummer: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure