Hexafluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A11500.30EA 664 CHF
A11500.30 A11500.09 A11500.0I A11500.PF A11500.18
Hexafluorbenzol ≥99%
Hexafluorbenzol
Purity: 99%
CAS No.: 392-56-3
Molecular Formula: C6F6
Formula Weight: 186.06
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.3780
Odour: Aromatic
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1683438
Merck Reference: 14,4686
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000288
Formel: C₆F₆
MW: 186,06 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C
Melting Pt: 4…5 °C
Dichte: 1,616
Flash-Pt: 10 °C (50 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000288
CAS-Nummer: 392-56-3
EINECS: 206-876-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4686