Sicherheitsabdeckungen
Lieferant: Kartell
KART571EA 362 CHF
KART571
Sicherheitsabdeckungen
Schilde Schutzschilde
PMMA, transparent, Stärke: 5 mm. Schützt das Gesicht von Labor- und Klinikpersonal vor gefährlichen Substanzen, Aerosol und Spritzern.
  • Freistehend
  • Tragbar und stabil
  • Mit rutschfesten Füßen ausgestattet