Flasche, Weithals, PP, rund, mit Schraubverschluss, AZLON®
Lieferant: SciLabware
BLP0150P BWP0250P BWP0500P BWP1000P BWP2000P BLP0100P BLP0125P BWP0030PN BWP0060PN
215-0390EA 46.3 CHF
215-0390 215-0392 215-0393 215-0394 215-0560 215-2869 215-2870 215-2871 215-0552
Flasche, Weithals, PP, rund, mit Schraubverschluss, AZLON®
Flaschen Kunststoffflaschen
PP, hohe Klarheit, fest mit PP-Schraubverschlüssen.
  • Auslaufsicher, Design ohne Einlage
  • Mit glatter Innenseite für ein effizientes Ausgießen
  • Robust und sehr langlebig im Einsatz
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, autoklavierbar bei +121 °C
Ideal für eine große Bandbreite von Anwendungen zur Flüssigkeitslagerung, Medienvorbereitung und Probenahme.
Bitte beachten Beim Autoklavieren von Flaschen immer sicherstellen, dass die Kappen vollständig gelöst sind oder entfernt wurden, um eine versehentliche Implosion zu verhindern.