Abklatschplatte
Lieferant: Simport
SIMPD210-17EA 296 CHF
SIMPD210-17
Abklatschplatte
Zellkulturschalen Petrischalen
PS, steril. Diese Platten sind frei von optischer Verzerrung und steril.
  • Mit einem konvexen Boden entworfen, um Kulturmedien einzusparen
Das Raster hat eine Größe von 10×10 mm und ist mit nummerierten und beschrifteten Quadraten versehen, um zählen und lokalisieren von Kolonien zu erleichtern.