1,2,3-Trifluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B22055.03 B22055.06
B22055.03EA 46.7 CHF
B22055.03 B22055.06
1,2,3-Trifluorbenzol ≥98%
1,2,3-Trifluorobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 1489-53-8 Molecular Formula: C6H3F3 Formula Weight: 132.09 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 94-95° Beilstein Reference: 1862388 UN No.: 2387 MDL No.: MFCD00012013
Formel: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C
Dichte: 1.280
Flash-Pt: –3 °C (26 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012013
CAS-Nummer: 1489-53-8
UN: 2387
ADR: 3,II