Flaschendispenser, DOSIPET
Lieferant: KARTELL
83025 83010 83002 83005 83050 83060
KART83025EA 1830 CHF
KART83025 KART83010 KART83002 KART83005 KART83050 KART83060
Flaschendispenser, DOSIPET
Flaschenaufsatz-Dispenser
Variables Volumen, autoklavierbar.
  • Unkomplizierte und schnellstmögliche Volumenwahl
  • Aufdruck von Seriennummer/Chargenangabe mit Datum auf jedem DOSIPET (unverzichtbar beim Arbeiten gemäß lSO 9000)
  • Restlose Rückführung der Flüssigkeit aus dem Auslaufschlauch in die Flasche durch Drehen des Betriebsmodus-Wahlschalters um 180 Grad
  • Vollständige Verdrängung des Reagenzes mit jedem Hub des Kolbens des DOSIPET Standards
Frei einstellbare Flaschendispenser mit Betriebsmodus-Wahlschalter zur Luftreinigung; komplett ausgestattet mit Ansaug- und Auslaufschläuchen, Bedienungsanleitung sowie den folgenden Gewindeadaptern für die Größen 2,5/5,0 und 10 ml (Adapter A25, A28, A45, S40) und für die Größen 25/50 und 100 ml (Adapter A28, A38, A32/45, S40). Die Dispenser sind komplett autoklavierbar bei 121 °C, 2 bar.