2,4,6-Trichlorphenol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
139481000 139485000
ACRO139481000EA 48.1 CHF
ACRO139481000 ACRO139485000
2,4,6-Trichlorphenol 98%
2,4,6-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 64…68 °C
Dichte: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002172
CAS-Nummer: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09773
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to light brown Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥97.5 %