4-Chlorphenol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
p-Chlorophenol
181001000
181005000
181000025
181000051
ACRO181001000EA
31.1
CHF
ACRO181001000
ACRO181005000
ACRO181000025
ACRO181000051
4-Chlorphenol 99+%
4-Chlorphenol
Formel:
C₆H₅ClO Siedepunkt: 220 °C (760 mmHg) Melting Pt: 41…45 °C Dichte: 1.26 g/cm³ Flash-Pt: 102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002318 CAS-Nummer: 106-48-9 EINECS: 203-402-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02173 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystals or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |