3-Chlorphenol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A13671.18
A13671.22
A13671.30
A13671.18EA
141
CHF
A13671.18
A13671.22
A13671.30
3-Chlorphenol 98%
3-Chlorphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 108-43-0
Molecular Formula: C6H5ClO
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5660
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 214°
Beilstein Reference: 1634401
Merck Reference: 14,2154
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002256
Formel:
C₆H₅ClO MW: 128,56 g/mol Siedepunkt: 214 °C Melting Pt: 30…34 °C Dichte: 1.245 Flash-Pt: 120 °C (248 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002256 CAS-Nummer: 108-43-0 EINECS: 203-582-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2154 |