Ohne Halogenkohlenwasserstoff, ideal zur langfristigen Konservierung von biologischen Proben, Blutbestandteilen und verschiedenen Zellen unterhalb des Rekristallisierungspunktes. Mit Aluminium-Innenraum, Mikroprozessor-Steuerung (mit Digitalanzeige) zur Aufrechterhaltung einer sehr präzisen Temperaturumgebung. Mit angewärmter Leitung ('Hot Line') für eine sichere Abdichtung der oberen Kanten; Frost- und Vereisungsprobleme, die die Wirksamkeit der Isolation verringern und beim Öffnen und Schließen der Tür stören können, werden dadurch vermieden.
- Integriertes optisches und akustisches Alarmsystem bei Temperaturschwankungen und Stromausfall
- Klappdeckel zum einfachen Öffnen und Schließen, Türgriff mit abschließbarem Türschloss
- Speziell entwickelter Kompressor und Kaskadenkühlsystem
- Rückruf- und Selbstdiagnosefunktionen
- Filter-Kontrolllämpchen und einfach zu reinigendem, von vorne zugänglichem Luftfilter
Temperaturbereich: −130 bis −152 °C.
Lieferumfang: Lieferung ohne Flüssigstickstoff-Sicherungsverbindungen oder Diagrammschreiber; diese müssen separat bestellt werden. 4 strapazierfähige Laufrollen zum einfachen Bewegen und 2 Nivellierfüße.