3,4-Dichlorphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12256.14
A12256.22
A12256.14EA
149
CHF
A12256.14
A12256.22
3,4-Dichlorphenol ≥99%
3,4-Dichlorphenol
Purity: 99%
CAS No.: 95-77-2
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 252-255°
Beilstein Reference: 1907693
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002258
Formel:
C₆H₄Cl₂O MW: 163 g/mol Siedepunkt: 252…255 °C Melting Pt: 64…68 °C Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002258 CAS-Nummer: 95-77-2 EINECS: 202-450-5 UN: 2020 ADR: 6.1 III |