2-Chlor-1,3-dinitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L04593.03 L04593.06
L04593.03EA 105 CHF
L04593.03 L04593.06
2-Chlor-1,3-dinitrobenzol ≥98%
2-Chlor-1,3-dinitrobenzol
Purity: 98+% CAS No.: 606-21-3 Molecular Formula: C6H3ClN2O4 Formula Weight: 202.55 Melting Point: 83-88° Boiling Point: 315° Merck Reference: 14,2137 UN No.: 3441 MDL No.: MFCD00014689
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Siedepunkt: 315 °C
Melting Pt: 83…88 °C
Dichte: 1.687
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014689
CAS-Nummer: 606-21-3
EINECS: 210-107-6
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2137