1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,4,6-Trichloronitrobenzene, 1-Nitro-2,4,6-trichlorobenzene
A12262.06 A12262.14 A12262.22
A12262.06EA 43.5 CHF
A12262.06 A12262.14 A12262.22
1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzol ≥98%
1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzol
Purity: 98+% CAS No.: 18708-70-8 Molecular Formula: C6H2Cl3NO2 Formula Weight: 226.45 Melting Point: 68-73° Beilstein Reference: 2213282 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014690
Formel: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Melting Pt: 68…73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014690
CAS-Nummer: 18708-70-8
EINECS: 242-518-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III