3,4-Dichloranilin
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLEM61344960EA 0 CHF
MOLEM61344960
3,4-Dichloranilin
3,4-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70…73 °C
Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007768
CAS-Nummer: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03079