2,4,6-Trichloranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A19044.14 A19044.22
A19044.14EA 60.5 CHF
A19044.14 A19044.22
2,4,6-Trichloranilin ≥98%
2,4,6-Trichloranilin
Purity: 98+% CAS No.: 634-93-5 Molecular Formula: C6H4Cl3N Formula Weight: 196.46 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 262° UN No.: 2018 MDL No.: MFCD00007663
Formel: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,46 g/mol
Siedepunkt: 262 °C
Melting Pt: 75…79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007663
CAS-Nummer: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
UN: 2018
ADR: 6.1,II