1,3-Dichlor-5-iodbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,5-Dichloroiodobenzene
A13192.06
A13192.14
A13192.22
A13192.06EA
77.8
CHF
A13192.06
A13192.14
A13192.22
1,3-Dichlor-5-iodbenzol ≥99%
1,3-Dichlor-5-iodbenzol
Purity: 99%
CAS No.: 3032-81-3
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 127°/20mm
MDL No.: MFCD00001047
Formel:
C₆H₃Cl₂I MW: 272,9 g/mol Siedepunkt: 127 °C (20 mmHg) Melting Pt: 55…59 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001047 CAS-Nummer: 3032-81-3 EINECS: 221-216-3 |