5-Chlor-2-fluoranilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20951.09
B20951.18
B20951.09EA
92.1
CHF
B20951.09
B20951.18
5-Chlor-2-fluoranilin ≥97%
5-Chlor-2-fluoranilin
Purity: 97%
CAS No.: 2106-05-0
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Boiling Point: 102-105°/20mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00069416
Formel:
C₆H₅ClFN Siedepunkt: 102…105 °C (20 mmHg) Dichte: 1.30 Flash-Pt: 103 °C (217 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00069416 CAS-Nummer: 2106-05-0 EINECS: 218-284-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |