4-Chlor-2-fluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L20160.03 L20160.06 L20160.14
L20160.03EA 36.4 CHF
L20160.03 L20160.06 L20160.14
4-Chlor-2-fluorbenzonitril ≥98%
4-Chlor-2-fluorbenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 57381-51-8 Molecular Formula: C7H3ClFN Formula Weight: 155.56 Melting Point: 58-61° Beilstein Reference: 4231142 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143284
Formel: C₇H₃ClFN
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 58…61 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143284
CAS-Nummer: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III