4-Chlor-2-nitrobenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12872.14
A12872.22
A12872.14EA
26.9
CHF
A12872.14
A12872.22
4-Chlor-2-nitrobenzoesäure ≥97%
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6280-88-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Flash Point:
Formel:
C₇H₄ClNO₄ MW: 201.57 g/mol Melting Pt: 142…146 °C Flash-Pt: >100 °C (212 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007214 CAS-Nummer: 6280-88-2 EINECS: 228-483-5 |