Behälter mit Schnappdeckel
Lieferant: KARTELL
2580 2585
KART2580EA 455 CHF
KART2580 KART2585
Behälter mit Schnappdeckel
Probenbehälter Universalbehälter
PS, clear, with translucent PE snap lid.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Easy to clean
Ideal as general specimen containers.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904