5-Chlor-2-nitrobenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
109680100 109681000
ACRO109680100EA 19.6 CHF
ACRO109680100 ACRO109681000
5-Chlor-2-nitrobenzoesäure 99%
5-Chlor-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄ClNO₄
Melting Pt: 136…139 °C
Dichte: 1,593 g/cm³ (18 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007290
CAS-Nummer: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm