2-Chlor-5-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13754.06 A13754.22 A13754.36
A13754.06EA 44.1 CHF
A13754.06 A13754.22 A13754.36
2-Chlor-5-nitrobenzoesäure ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2516-96-3 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1877474 MDL No.: MFCD00007294
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Melting Pt: 166…168 °C
Dichte: 0.4 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007294
CAS-Nummer: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7