2-Chlor-4-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
109651000 109655000
ACRO109651000EA 51.1 CHF
ACRO109651000 ACRO109655000
2-Chlor-4-nitrobenzoesäure 98%
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Melting Pt: 139…143 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007209
CAS-Nummer: 99-60-5
EINECS: 202-771-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %